Stampa…

2-Benzoylpyridine 99+%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: Phenyl(pyridin-2-yl)methanone, Phenyl 2-pyridyl ketone

105800250 105801000
ACRO105800250EA 37.7 EUR
ACRO105800250 ACRO105801000
2-Benzoylpyridine 99+%
2-Benzoylpyridine
Formula: C₁₂H₉NO
Peso molecolare: 183,21 g/mol
Punto di ebollizione: 317 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 42…44 °C
Densità: 1,171 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 150 °C
MDL Number: MFCD00006300
CAS Number: 91-02-1
EINECS: 202-034-3

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to light yellow Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 44 °C
GC ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR