5-Amino-2-methylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 3430-14-6
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 95-99°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00833389
Formula:
C₆H₈N₂ Punto di fusione: 95…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00833389 CAS Number: 3430-14-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |