2-Amino-6-methylpyridine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
6-Methyl-2-pyridylamine, 6-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-6-picoline
Purity: 99%
CAS No.: 1824-81-3
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 103°(217°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 208-209°
Beilstein Reference: 107048
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006331
Formula:
C₆H₈N₂ Peso molecolare: 108,14 g/mol Punto di ebollizione: 208…209 °C Punto di fusione: 41…45 °C Flash Pt: 103 °C (217 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006331 CAS Number: 1824-81-3 EINECS: 217-360-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |