2-Amino-6-methylpyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₈N₂ Punto di ebollizione: 208…209 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 40…45 °C Flash Pt: 103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006331 CAS Number: 1824-81-3 EINECS: 217-360-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Appearance | Colorless to white to yellow to light orange Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 45 °C |
GC | ≥97.5 % |
Particle size | ≤0.4 % (dust) |
pH | 3.5 to 6 |