2-Amino-5-methylpyridine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
Purity: 99%
CAS No.: 1603-41-4
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 118°(244°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 107050
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006328
Formula:
C₆H₈N₂ Peso molecolare: 108,14 g/mol Punto di ebollizione: 226…228 °C Punto di fusione: 74…78 °C Flash Pt: 118 °C (244 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006328 CAS Number: 1603-41-4 EINECS: 216-503-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |