Stampa…
2-Amino-5-methylpyridine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
104390100 104390500
ACRO104390100EA 29 EUR
ACRO104390100 ACRO104390500
2-Amino-5-methylpyridine 99%
2-Amino-5-methylpyridine
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 227,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 80…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006328
CAS Number: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %