Stampa…
2-Amino-4-methylpyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Aminopicoline, 2-Amino-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine
153861000 153865000
ACRO153861000EA 41.2 EUR
ACRO153861000 ACRO153865000
2-Amino-4-methylpyridine 98%
2-Amino-4-methylpyridine
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 96…101 °C
Flash Pt: 118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006321
CAS Number: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00465
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige to brown Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 101 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %