2-Amino-3-methylpyridine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
104380050
104381000
104385000
ACRO104380050EA
24
EUR
ACRO104380050
ACRO104381000
ACRO104385000
2-Amino-3-methylpyridine 96%
2-Amino-3-methylpyridine
Formula:
C₆H₈N₂ Punto di ebollizione: 221,1 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 32…34 °C Densità: 1,073 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 111 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006320 CAS Number: 1603-40-3 EINECS: 216-501-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | Clear yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5813 to 1.5833 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.8 % |
GC | ≥95 % |
Fluoride (F) | ≤10 ppm |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.3 % (in water) |