2-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
Purity: 98%
CAS No.: 2706-56-1
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5360
Odour: Amine-like
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 111208
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006367
Formula:
C₇H₁₀N₂ Peso molecolare: 122.17 g/mol Punto di ebollizione: 208 °C Densità: 1.020 Flash Pt: 100 °C (212 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006367 CAS Number: 2706-56-1 EINECS: 220-295-1 ADR: 8 III |