Stampa…
2-(2-Aminoethyl)pyridine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
103690100 103690010 103690500
ACRO103690100EA 136 EUR
ACRO103690100 ACRO103690010 ACRO103690500
2-(2-Aminoethyl)pyridine 95%
2-(2-Aminoethyl)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122.17 g/mol
Punto di ebollizione: 105…106 °C (10 mmHg)
Densità: 1.021 g/cm³
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006367
CAS Number: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
UN: 2735
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %