Stampa…
2-Fluoro-6-methylpyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-6-picoline
L01561.06 L01561.03
L01561.06EA 116 EUR
L01561.06 L01561.03
2-Fluoro-6-methylpyridine ≥98%
2-Fluoro-6-methylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 407-22-7 Molecular Formula: C6H6FN Formula Weight: 111.12 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 140-141° Beilstein Reference: 107084 MDL No.: MFCD00041226
Formula: C₆H₆FN
Peso molecolare: 111,12 g/mol
Punto di ebollizione: 140…141 °C
Densità: 1,077
Flash Pt: 66 °C (150 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041226
CAS Number: 407-22-7
EINECS: 206-980-8
UN: 1993
ADR: 3,III