2-Fluoro-4-methylpyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-picoline
Purity: 98%
CAS No.: 461-87-0
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4725
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 107086
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00041224
Formula:
C₆H₆FN Peso molecolare: 111,12 g/mol Punto di ebollizione: 155…156 °C Densità: 1,078 Flash Pt: 51 °C (123 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041224 CAS Number: 461-87-0 UN: 1993 ADR: 3,III |