Stampa…
4-Acetylpyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12015.14 A12015.22
A12015.14EA 38.2 EUR
A12015.14 A12015.22
4-Acetylpyridine ≥98%
4-Acetylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 1122-54-9 Molecular Formula: C7H7NO Formula Weight: 121.14 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5350 Melting Point: 14-16° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 107629 MDL No.: MFCD00006433
Formula: C₇H₇NO
Punto di ebollizione: 210…212 °C
Punto di fusione: 14…16 °C
Densità: 1,103
Flash Pt: 104 °C (219 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006433
CAS Number: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9