Stampa…
4-Acetylpyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
102700100 102701000 102705000
ACRO102700100EA 24.7 EUR
ACRO102700100 ACRO102701000 ACRO102705000
4-Acetylpyridine 98%
4-Acetylpyridine
Formula: C₇H₇NO
Punto di ebollizione: 212 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 13…16 °C
Densità: 1,09 g/cm³
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006433
CAS Number: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %