Stampa…
3-Acetylpyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
102690100 102691000 102695000
ACRO102690100EA 28.3 EUR
ACRO102690100 ACRO102691000 ACRO102695000
3-Acetylpyridine 98%
3-Acetylpyridine
Formula: C₇H₇NO
Peso molecolare: 121,14 g/mol
Punto di ebollizione: 220 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 12…13 °C
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006396
CAS Number: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06195
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %