2-Acetylpyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
Purity: 98%
CAS No.: 1122-62-9
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Unpleasant
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 189-190°
Beilstein Reference: 107759
MDL No.: MFCD00006303
Formula:
C₇H₇NO Punto di ebollizione: 189…190 °C Punto di fusione: 8…10 °C Densità: 1,082 Flash Pt: 76 °C (169 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006303 CAS Number: 1122-62-9 EINECS: 214-355-6 |