Stampa…
2-Acetylpyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
102680250 102681000 102685000
ACRO102680250EA 46.1 EUR
ACRO102680250 ACRO102681000 ACRO102685000
2-Acetylpyridine 98%
2-Acetylpyridine
Formula: C₇H₇NO
Peso molecolare: 121.14 g/mol
Punto di ebollizione: 188…189 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 8…10 °C
Densità: 1.08 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006303
CAS Number: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %