6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A12948.06
A12948.14
A12948.06EA
91.4
EUR
A12948.06
A12948.14
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine 97%
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 42753-71-9
Molecular Formula: C6H7BrN2
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 80-82°
Beilstein Reference: 114140
Formula:
C₆H₇BrN₂ Peso molecolare: 187,04 g/mol Punto di fusione: 80…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068230 CAS Number: 42753-71-9 EINECS: 255-927-5 |