2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 98198-48-2
Molecular Formula: C6H7BrN2
Formula Weight: 187.04
Physical Form: Powder
Appearance: Cream
Melting Point: 148-151°
MDL No.: MFCD03427660
Formula:
C₆H₇BrN₂ Punto di fusione: 148…151 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03427660 CAS Number: 98198-48-2 |