4-Bromo-2-methylpyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H27884.MD
H27884.03
H27884.MDEA
35.9
EUR
H27884.MD
H27884.03
4-Bromo-2-methylpyridine ≥97%
4-Bromo-2-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 22282-99-1
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.556
Odour: Characteristic
Boiling Point: 76°/14mm
MDL No.: MFCD03788196
Formula:
C₆H₆BrN Peso molecolare: 172,02 g/mol Punto di ebollizione: 76 °C (14 mmHg) Densità: 1,45 Flash Pt: 79 °C (174 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788196 CAS Number: 22282-99-1 |