Stampa…
2-Bromo-4-methylpyridine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B25253.03 B25253.06 B25253.14
B25253.03EA 18.7 EUR
B25253.03 B25253.06 B25253.14
2-Bromo-4-methylpyridine 96%
2-Bromo-4-methylpyridine
Purity: 96% CAS No.: 4926-28-7 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 87°/10mm Beilstein Reference: 107331 MDL No.: MFCD00082590
Formula: C₆H₆BrN
Punto di ebollizione: 87 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 218…228 °C
Densità: 1,545
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082590
CAS Number: 4926-28-7