Stampa…
2-Bromo-4-methylpyridine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
350350010 350350100
ACRO350350010EA 32.8 EUR
ACRO350350010 ACRO350350100
2-Bromo-4-methylpyridine 99%
2-Bromo-4-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
Punto di ebollizione: 87 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 218…228 °C
Densità: 1,545 g/cm³
Flash Pt: >109 °C
MDL Number: MFCD00082590
CAS Number: 4926-28-7
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %