Stampa…
4-Pyridinethiol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyridine-4-thiol, 4-Mercaptopyridine
164710100 164710010
ACRO164710100EA 179 EUR
ACRO164710100 ACRO164710010
4-Pyridinethiol 96%
4-Pyridinethiol
Formula: C₅H₅NS
Peso molecolare: 111,17 g/mol
Punto di fusione: 182…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006422
CAS Number: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %