2-Pyridinethiol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Pyridine-2-thiol, 2-Mercaptopyridine
Purity: 98%
CAS No.: 2637-34-5
Molecular Formula: C5H5NS
Formula Weight: 111.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 124-130°
Beilstein Reference: 105758
MDL No.: MFCD00006285
Formula:
C₅H₅NS Peso molecolare: 111,17 g/mol Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 124…130 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006285 CAS Number: 2637-34-5 EINECS: 220-131-9 |