Stampa…
2-Pyridinethiol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyridine-2-thiol, 2-Mercaptopyridine
125540025 125540250 125541000
ACRO125540025EA 20.8 EUR
ACRO125540025 ACRO125540250 ACRO125541000
2-Pyridinethiol 98%
2-Pyridinethiol
Formula: C₅H₅NS
Peso molecolare: 111,17 g/mol
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 126…130 °C
Flash Pt: 125 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006285
CAS Number: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration Iodimetric ≥97.5 %