2,4-Dihydroxypyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 626-03-9
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 108533
Formula:
C₅H₅NO₂ Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 267 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006273 CAS Number: 626-03-9 EINECS: 210-924-8 |