4-Pyridone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
Purity: 97%
CAS No.: 626-64-2
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Melting Point: 142-148°
Boiling Point: 230-235°/12mm
MDL No.: MFCD00040458
Formula:
C₅H₅NO Peso molecolare: 95,1 g/mol Punto di ebollizione: 230…235 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 142…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006419 CAS Number: 626-64-2 EINECS: 210-958-3 |