Stampa…
4-Pyridone 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
348830250 348831000 348835000
ACRO348830250EA 51.6 EUR
ACRO348830250 ACRO348831000 ACRO348835000
4-Pyridone 95%
4-Pyridone
Formula: C₅H₅NO
Peso molecolare: 95,1 g/mol
Punto di ebollizione: 230…235 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 140…147 °C
Flash Pt: 221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006419
CAS Number: 626-64-2
EINECS: 210-958-3
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 151 °C
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %