Stampa…
3-Pyridone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
A13910.18 A13910.22 A13910.36
A13910.18EA 36 EUR
A13910.18 A13910.22 A13910.36
3-Pyridone ≥98%
3-Pyridone
Purity: 98% CAS No.: 109-00-2 Molecular Formula: C5H5NO Formula Weight: 95.10 Flash Point: 173°(343°F) Melting Point: 125-128° Boiling Point: 180°/22mm Beilstein Reference: 105699 MDL No.: MFCD00006378
Formula: C₅H₅NO
Peso molecolare: 95,1 g/mol
Punto di ebollizione: 180 °C (22 mmHg)
Punto di fusione: 125…128 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (–70 °C)
Flash Pt: 173 °C (343 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006378
CAS Number: 109-00-2
EINECS: 203-637-4