2-Hydroxypyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Pyridin-2-one, Pyridin-2(1H)-one, α-Hydroxypyridine, 2-Pyridone, α-Pyridone
Purity: 98%
CAS No.: 142-08-5
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 210°(410°F)
Odour: Recognizable
Melting Point: 102-111°
Boiling Point: 280-281°
Beilstein Reference: 105786
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006268
Formula:
C₅H₅NO Peso molecolare: 95,10 g/mol Punto di ebollizione: 280…281 °C Punto di fusione: 102…111 °C Densità: 1,39 Flash Pt: 210 °C (410 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006268 CAS Number: 142-08-5 EINECS: 205-520-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |