Pyridine-N-oxide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 694-59-7
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 61-66°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 105257
Merck Reference: 14,7972
MDL No.: MFCD00006194
Formula:
C₅H₅NO Punto di ebollizione: 270 °C Punto di fusione: 61…66 °C Flash Pt: 143 °C (289 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006194 CAS Number: 694-59-7 EINECS: 211-774-6 Merck Index: 14,7972 |