Stampa…
Pyridine-N-oxide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyridine 1-oxide, Pyridine N-oxide
157691000 157695000 157690250
ACRO157691000EA 71.3 EUR
ACRO157691000 ACRO157695000 ACRO157690250
Pyridine-N-oxide 95%
Pyridine-N-oxide
Formula: C₅H₅NO
Peso molecolare: 95.1 g/mol
Punto di ebollizione: 270 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 60…65 °C
Flash Pt: 143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006194
CAS Number: 694-59-7
EINECS: 211-774-6
Merck Index: 12,08155
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystals or crystalline solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
Water ≤2 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm