2-Amino-3-hydroxypyridin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 16867-03-1
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Odour: Odourless
Melting Point: 166-174°
Beilstein Reference: 109868
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006317
Formula:
C₅H₆N₂O Peso molecolare: 110,12 g/mol Punto di ebollizione: 250 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 166…174 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006317 CAS Number: 16867-03-1 EINECS: 240-886-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |