2-Amino-3-hydroxypyridin 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₆N₂O Punto di ebollizione: 250 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 170…176 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006317 CAS Number: 16867-03-1 EINECS: 240-886-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | Beige to grey to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 170 to 176 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Additional info |
residue on sublimation: |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (On anhydrous substance) |