Stampa…
2-Amino-5-nitropyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
A11352.14 A11352.22
A11352.14EA 63.3 EUR
A11352.14 A11352.22
2-Amino-5-nitropyridine ≥97%
2-Amino-5-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 4214-76-0 Molecular Formula: C5H5N3O2 Formula Weight: 139.11 Flash Point: 224°(435°F) Melting Point: 185-190° Beilstein Reference: 120353 MDL No.: MFCD00006325
Formula: C₅H₅N₃O₂
Punto di fusione: 185…190 °C
Densità: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 224 °C (435 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006325
CAS Number: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6