Stampa…
2-Amino-5-nitropyridine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
104230250 104231000 104230050 104232500
ACRO104230250EA 55.7 EUR
ACRO104230250 ACRO104231000 ACRO104230050 ACRO104232500
2-Amino-5-nitropyridine 99%
2-Amino-5-nitropyridine
Formula: C₅H₅N₃O₂
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Punto di fusione: 186…190 °C
Densità: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006325
CAS Number: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
HPLC ≥98.5 %