2-Amino-3-nitropyridine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅N₃O₂ Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 167 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006314 CAS Number: 4214-75-9 EINECS: 224-144-0 |
Appearance | Yellow Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 164 to 168 °C |
GC | ≥98.5 % |