Stampa…
4-(Dimethylamino)pyridine
Fornitore: Novabiochem (Part of Merck)
Pericolo
8.51055.0100 8.51055.0025
01-62-0004-100EA 200 EUR
01-62-0004-100 01-62-0004-25
4-(Dimethylamino)pyridine
4-(Dimethylamino)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 195 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109…111 °C
Flash Pt: 124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006418
CAS Number: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II