Stampa…
4-(Dimethylamino)pyridine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
148270050 148270250 148271000 148270025 148275000
ACRO148270050EA 24 EUR
ACRO148270050 ACRO148270250 ACRO148271000 ACRO148270025 ACRO148275000
4-(Dimethylamino)pyridine 99%
4-(Dimethylamino)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 162 °C (50 mmHg)
Punto di fusione: 110…113 °C
Flash Pt: 124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006418
CAS Number: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color of alcohol solution ≤30 APHA (10% W/V in ethanol)