2-Iodo-3-methoxypyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 93560-55-5
Molecular Formula: C6H6INO
Formula Weight: 235.03
Melting Point: 57-61°
Beilstein Reference: 115569
Formula:
C₆H₆INO Punto di fusione: 57…61 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234181 CAS Number: 93560-55-5 |