Stampa…
2-Amino-5-iodopyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Iodopyridin-2-amine, 5-Iodo-2-pyridylamine
B25175.03 B25175.06 B25175.14
B25175.03EA 37 EUR
B25175.03 B25175.06 B25175.14
2-Amino-5-iodopyridine 97%
2-Amino-5-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 20511-12-0 Molecular Formula: C5H5IN2 Formula Weight: 220.01 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 108738
Formula: C₅H₅IN₂
Peso molecolare: 220,01 g/mol
Punto di ebollizione: 271 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 126…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160312
CAS Number: 20511-12-0