2-Amino-5-fluoropyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 21717-96-4
Molecular Formula: C5H5FN2
Formula Weight: 112.11
Odour: Characteristic
Melting Point: 93-97°
Beilstein Reference: 385938
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01861120
Formula:
C₅H₅FN₂ Peso molecolare: 112.11 g/mol Punto di fusione: 93…97 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01861120 CAS Number: 21717-96-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |