2,4,6-Trifluoropyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 3512-17-2
Molecular Formula: C5H2F3N
Formula Weight: 133.07
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4130
Boiling Point: 102°
Beilstein Reference: 1364338
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD03001161
Formula:
C₅H₂F₃N Punto di ebollizione: 102 °C Densità: 1,382 Flash Pt: 17 °C (62 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03001161 CAS Number: 3512-17-2 UN: 2924 ADR: 3,II |