Stampa…
2,3,6-Trifluoropyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L19540.03 L19540.06
L19540.03EA 73.2 EUR
L19540.03 L19540.06
2,3,6-Trifluoropyridine ≥97%
2,3,6-Trifluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 3512-18-3 Molecular Formula: C5H2F3N Formula Weight: 133.07 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4200 Boiling Point: 100-102° Beilstein Reference: 1365146 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD03001158
Formula: C₅H₂F₃N
Peso molecolare: 133,07 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C
Densità: 1,402
Flash Pt: 30 °C (86 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001158
CAS Number: 3512-18-3
UN: 1993
ADR: 3,III