Stampa…
Nicotinamide, RonaCare®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
1.30179.0100 1.30179.9020
1.30179.0100EA 0 EUR
1.30179.0100 1.30179.9020
Nicotinamide, RonaCare®
Nicotinamide
Formula: C₆H₆N₂O
Punto di ebollizione: 334 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 127…128 °C
Densità: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006395
CAS Number: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574