Nicotinamide ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 98-92-0
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Flash Point: 182°(360°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.40
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 383619
Merck Reference: 14,6523
MDL No.: MFCD00006395
The amide of nicotinic acid (vitamin B-3)
Formula:
C₆H₆N₂O Punto di ebollizione: 334 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 128…132 °C Densità: 1,40 Flash Pt: 182 °C (360 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006395 CAS Number: 98-92-0 EINECS: 202-713-4 Merck Index: 14,6523 |