Stampa…
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Dinicotinic acid, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid
A11540.09 A11540.18
A11540.09EA 87.4 EUR
A11540.09 A11540.18
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid ≥98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 499-81-0 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: ca 325° dec. Beilstein Reference: 131640
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167.12 g/mol
Punto di ebollizione: 357
Punto di fusione: ∼ 325 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006393
CAS Number: 499-81-0
EINECS: 207-893-8