Stampa…
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
131900100 131900500
ACRO131900100EA 87 EUR
ACRO131900100 ACRO131900500
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006393
CAS Number: 499-81-0
EINECS: 207-893-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %