Stampa…
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Pyridinedicarboxylic acid, Cinchomeronic acid, Pyridine-3,4-dicarboxylicacid
A14580.18 A14580.09 A14580.30
A14580.18EA 162 EUR
A14580.18 A14580.09 A14580.30
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid ≥98%
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 490-11-9 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 137242 Merck Reference: 14,2283 MDL No.: MFCD00006392
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di ebollizione: 529 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 255 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006392
CAS Number: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 14,2283