Stampa…
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Pyridinedicarboxylic acid, Cinchomeronic acid, Pyridine-3,4-dicarboxylicacid
131890250
ACRO131890250EA 73.8 EUR
ACRO131890250
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid 97%
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di ebollizione: 529 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 262 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006392
CAS Number: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 13,02304
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %